Cloruro de clorometanosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
41486.04
41486.09
41486.18
41486.04EA
68.9
EUR
41486.04
41486.09
41486.18
Cloruro de clorometanosulfonilo ≥98%
Cloruro de clorometanosulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 3518-65-8
Molecular Formula: CH2Cl2O2S
Formula Weight: 149.0
Physical Form: Liquid
Density: 1.67
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Acidic
Boiling Point: 78-81°/20mm
Beilstein Reference: 1811761
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00014727
Formula:
CH₂Cl₂O₂S Pto. Ebullición: 78…81 °C (20 mmHg) Densidad: 1,67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014727 Núm. CAS: 3518-65-8 EINECS: 222-526-1 UN: 3265 ADR: 8,II |