2,6-Dibromoantraceno ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D3171-1G D3171-5G
TCIAD3171-1GEA 366 EUR
TCIAD3171-1G TCIAD3171-5G
2,6-Dibromoantraceno ≥98.0% (by HPLC)
2,6-Dibromoantraceno
Formula: C₁₄H₈Br₂
Número MDL: MFCD08276341
Núm. CAS: 186517-01-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82068c375c5f82ad1a503730b6b8517bfa23b194&vid=82068c375c5f82ad1a503730b6b8517bfa23b194&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%