7-Phenyl-1-heptanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L12533.03
L12533.06
L12533.03EA
94.2
EUR
L12533.03
L12533.06
7-Phenyl-1-heptanol ≥97%
7-Phenyl-1-heptanol
Purity: 97%
CAS No.: 3208-25-1
Molecular Formula: C6H5(CH2)7OH
Formula Weight: 192.30
Refractive Index: 1.5080
Boiling Point: 115-117°/0.5mm
MDL No.: MFCD00037315
Formula:
C₁₃H₂₀O Pto. Ebullición: 115…117 °C (0,5 mmHg) Densidad: 0,962 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037315 Núm. CAS: 3208-25-1 |