3,5-Di-terc-butil-2-hidroxibenzaldehído ≥99%
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
B23834.06
B23834.14
B23834.22
B23834.06EA
56.3
EUR
B23834.06
B23834.14
B23834.22
3,5-Di-terc-butil-2-hidroxibenzaldehído ≥99%
3,5-Di-terc-butil-2-hidroxibenzaldehído
Purity: 99%
CAS No.: 37942-07-7
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Physical Form: Cryst solid
Sensitivity: Air Sensitive
Beilstein Reference: 1877810
MDL No.: MFCD00191998
Formula:
C₁₅H₂₂O₂ MW: 234,34 g/mol Pto. de fusión: 59…61 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191998 Núm. CAS: 37942-07-7 |