N-Acetilglicina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
102571000 102575000
ACRO102571000EA 28.5 EUR
ACRO102571000 ACRO102575000
N-Acetilglicina 99%
N-Acetilglicina
Formula: C₄H₇NO₃
Pto. de fusión: 207…209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004275
Núm. CAS: 543-24-8
EINECS: 208-839-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)
Impurity ≤0.25 % Glycine
Sulfate (SO4) ≤0.2 %