N-Acetilglicina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21887.22
B21887.36
B21887.22EA
34.3
EUR
B21887.22
B21887.36
N-Acetilglicina ≥99%
N-Acetilglicina
Purity: 99%
CAS No.: 543-24-8
Molecular Formula: CH3CONHCH2CO2H
Formula Weight: 117.10
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 774114
Merck Reference: 14,80
MDL No.: MFCD00004275
Formula:
C₄H₇NO₃ Pto. de fusión: ∼ 210 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004275 Núm. CAS: 543-24-8 EINECS: 208-839-6 Índice Merck: 14,80 |