Methyltriphenylsilane ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L10995.03
L10995.06
L10995.14
L10995.03EA
29
EUR
L10995.03
L10995.06
L10995.14
Methyltriphenylsilane ≥97%
Methyltriphenylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 791-29-7
Molecular Formula: C19H18Si
Formula Weight: 274.44
Melting Point: 66-68°
Beilstein Reference: 2940360
Formula:
C₁₉H₁₈Si Pto. de fusión: 66…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041325 Núm. CAS: 791-29-7 |