N,N'-Bis(3-aminopropil)propano-1,3-diamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, 1,5,9,13-Tetraazatridecane
402280250 402280050
ACRO402280250EA 550 EUR
ACRO402280250 ACRO402280050
N,N'-Bis(3-aminopropil)propano-1,3-diamina 97%
N,N'-Bis(3-aminopropil)propano-1,3-diamina
Formula: C₉H₂₄N₄
MW: 188,31 g/mol
Pto. Ebullición: 102 °C (1 mmHg)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008213
Núm. CAS: 4605-14-5
EINECS: 225-007-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %