4,9-Diazadodecametilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine), Spermine
132750010 132750050
ACRO132750010EA 67 EUR
ACRO132750010 ACRO132750050
4,9-Diazadodecametilendiamina 97%
4,9-Diazadodecametilendiamina
Formula: C₁₀H₂₆N₄
Pto. Ebullición: 130 °C (,1 mmHg)
Pto. de fusión: 26…30 °C
Densidad: 0,937 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008215
Núm. CAS: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 30 °C
Water ≤3 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)