4,9-Diazadodecametilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine), Spermine
L19562.03 L19562.06
L19562.03EA 48.7 EUR
L19562.03 L19562.06
4,9-Diazadodecametilendiamina 97%
4,9-Diazadodecametilendiamina
Purity: 97% CAS No.: 71-44-3 Molecular Formula: C10H26N4 Formula Weight: 202.35 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 28-30° Boiling Point: 150°/5mm Beilstein Reference: 1751791 Merck Reference: 14,8743 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008215
Formula: C₁₀H₂₆N₄
Pto. Ebullición: 150 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 28…30 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00008215
Núm. CAS: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,8743