2-Cloro-N-metilacetamida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32362.06
H32362.14
H32362.06EA
76.2
EUR
H32362.06
H32362.14
2-Cloro-N-metilacetamida ≥97%
2-Cloro-N-metilacetamida
Purity: 97%
CAS No.: 96-30-0
Molecular Formula: C3H6ClNO
Formula Weight: 107.54
Melting Point: 45-47°
MDL No.: MFCD00018913
Formula:
C₃H₆ClNO Pto. de fusión: 45…47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00018913 Núm. CAS: 96-30-0 EINECS: 202-497-1 |