3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
229990010 229990050
ACRO229990010EA 77.2 EUR
ACRO229990010 ACRO229990050
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate 98+%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Formula: C₁₆H₂₀N₂·2HCl·xH₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150104
Núm. CAS: 207738-08-7
EINECS: 264-769-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 % (on dry substance)
Water ≤12.0 % (K.F.)