Alizarin red S (sodium salt), puro, certified
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: C.I. 58005
400480250 400481000
ACRO400480250EA 144 EUR
ACRO400480250 ACRO400481000
Alizarin red S (sodium salt), puro, certified
Alizarin red S (sodium salt)
Formula: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342.26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013049
Núm. CAS: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 590 to 599 nm
Visual transition interval from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
BSC Certification Passes