Alizarin red S (sodium salt)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
C.I. 58005
42040.06
42040.14
42040.06EA
43.9
EUR
42040.06
42040.14
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
CAS No.: 130-22-3
Molecular Formula: C14H7O7SNa
Formula Weight: 342.27
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to red
Beilstein Reference: 4117090
Merck Reference: 14,8573
MDL No.: MFCD00013049
Formula:
C₁₄H₇NaO₇S MW: 342.26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013049 Núm. CAS: 130-22-3 EINECS: 204-981-8 Índice Merck: 14,8573 |