Alizarin red S (sodium salt)
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: C.I. 58005
MQ200
1.06278.0025 1.06278.0100
1.06278.0025EA 124 EUR
1.06278.0025 1.06278.0100
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
Formula: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342.26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013049
Núm. CAS: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 342.26 g/mol