Dimetoximetil(3,3,3-trifluoropropil)silano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17292.06
L17292.14
L17292.06EA
54.7
EUR
L17292.06
L17292.14
Dimetoximetil(3,3,3-trifluoropropil)silano ≥97%
Dimetoximetil(3,3,3-trifluoropropil)silano
Purity: 97%
CAS No.: 358-67-8
Molecular Formula: C6H13F3O2Si
Formula Weight: 202.25
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.3576
Boiling Point: 85°/150mm
Beilstein Reference: 1753237
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00053175
Formula:
C₆H₁₃F₃O₂Si Pto. Ebullición: 85 °C (150 mmHg) Densidad: 1,100 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053175 Núm. CAS: 358-67-8 EINECS: 206-619-4 ADR: 3,III |