Bacitracina, potency min. 60 Units/mg
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
226100050 226100250
ACRO226100050EA 81.9 EUR
ACRO226100050 ACRO226100250
Bacitracina, potency min. 60 Units/mg
Bacitracina
Formula: C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
MW: 1421.60 g/mol
Pto. de fusión: 221 °C…225 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00062640
Núm. CAS: 1405-87-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5.0 % (1 g, 60°C, 3 h) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa)
Sulfated ash ≤1.0 %
Potency ≥60 IU/mg (on dried substance)
Related substances (Eur. Pharm. (HPLC)) Passes test for composition