Cinc bacitracina, potency min. 60 Units/mg
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
226110050 226110010
ACRO226110050EA 69.9 EUR
ACRO226110050 ACRO226110010
Cinc bacitracina, potency min. 60 Units/mg
Cinc bacitracina
Formula: C₆₆H₁₀₁N₁₇O₁₆SZn
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28168035
Núm. CAS: 1405-89-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5.0 %
Potency ≥60 U/mg (On dried substance)
pH 6.0 to 7.5 (10 % solution)
Zinc (Zn) 4.0 to 6.0 % (on dried substance)