(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di-O-4-Toluoyl-L-Tartaric Acid
B22972.14
B22972.22
B22972.14EA
104
EUR
B22972.14
B22972.22
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid ≥98%
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Purity: 98%
CAS No.: 32634-66-5
Molecular Formula: C20H18O8
Formula Weight: 386.36
Melting Point: 166-171°
Beilstein Reference: 2022481
Formula:
C₂₀H₁₈O₈ Pto. de fusión: 166…171 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064440 Núm. CAS: 32634-66-5 EINECS: 251-131-7 |