(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18725.0025
8.18725.0100
8.18725.0025EA
131
EUR
8.18725.0025
8.18725.0100
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid para síntesis, Sigma-Aldrich®
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Formula:
C₂₀H₁₈O₈ |
Número MDL:
MFCD00064440 Núm. CAS: 32634-66-5 EINECS: 251-131-7 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 165 - 171 °C |
Molar Mass | 386.36 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |