Ácido dibenzoil-L-tartarico, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
A16181.14
A16181.22
A16181.36
A16181.14EA
31.3
EUR
A16181.14
A16181.22
A16181.36
Ácido dibenzoil-L-tartarico, anhidro 99%
Ácido dibenzoil-L-tartarico
Purity: 99%
CAS No.: 2743-38-6
Molecular Formula: C18H14O8
Formula Weight: 358.31
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD00003074
Formula:
C₁₈H₁₄O₈ MW: 358,31 g/mol Pto. de fusión: 154…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003074 Núm. CAS: 2743-38-6 EINECS: 220-374-0 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)