Ácido dibenzoil-D-tartarico 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
302510250 302511000 302515000
ACRO302510250EA 41.8 EUR
ACRO302510250 ACRO302511000 ACRO302515000
Ácido dibenzoil-D-tartarico 98+%
Ácido dibenzoil-D-tartarico
Formula: C₁₈H₁₄O₈
MW: 358.31 g/mol
Pto. de fusión: 150…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063222
Núm. CAS: 17026-42-5
EINECS: 241-097-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation +117° to +123° (20 °C, 589 nm) (c=5, methanol)