Ácido dibenzoil-D-tartarico, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
B24754.09
B24754.18
B24754.30
B24754.09EA
25.2
EUR
B24754.09
B24754.18
B24754.30
Ácido dibenzoil-D-tartarico, anhidro 99%
Ácido dibenzoil-D-tartarico
Purity: 99%
CAS No.: 17026-42-5
Molecular Formula: C18H14O8
Formula Weight: 358.31
Melting Point: 154-156°
Beilstein Reference: 2227343
Formula:
C₁₈H₁₄O₈ MW: 358.31 g/mol Pto. de fusión: 154…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063222 Núm. CAS: 17026-42-5 EINECS: 241-097-1 |