1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
H28047.06
H28047.03
H28047.06EA
156
EUR
H28047.06
H28047.03
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane ≥97%
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Purity: 97%
CAS No.: 6009-50-3
Molecular Formula: C18H26O2Si2
Formula Weight: 330.57
MDL No.: MFCD09266190
Formula:
C₁₈H₂₆O₂Si₂ MW: 330,57 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09266190 Núm. CAS: 6009-50-3 |