Bromuro de acetoniltrifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22434.06
B22434.14
B22434.06EA
50.4
EUR
B22434.06
B22434.14
Bromuro de acetoniltrifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de acetoniltrifenilfosfonio
Purity: 98+%
CAS No.: 2236-01-3
Molecular Formula: C21H20BrOP
Formula Weight: 399.27
Melting Point: 226-227°
Beilstein Reference: 3802148
Formula:
C₂₁H₂₀BrOP Pto. de fusión: 226…227 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051863 Núm. CAS: 2236-01-3 EINECS: 218-796-5 |