Bromuro de (etoxicarbonilmetil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide, (2-Ethoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphonium bromide
A16347.14 A16347.22
A16347.14EA 42.8 EUR
A16347.14 A16347.22
Bromuro de (etoxicarbonilmetil)trifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de (etoxicarbonilmetil)trifenilfosfonio
Purity: 98+% CAS No.: 1530-45-6 Molecular Formula: CH3CH2O2CCH2P(C6H5)3Br Formula Weight: 429.30 Melting Point: ca 150° dec. Beilstein Reference: 3581273
Formula: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429,30 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 150 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011835
Núm. CAS: 1530-45-6
EINECS: 216-230-1