Cloruro de acetoniltrifenilfosfonio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14691.14
A14691.22
A14691.36
A14691.14EA
35
EUR
A14691.14
A14691.22
A14691.36
Cloruro de acetoniltrifenilfosfonio ≥99%
Cloruro de acetoniltrifenilfosfonio
Purity: 99%
CAS No.: 1235-21-8
Molecular Formula: C21H20ClOP
Formula Weight: 354.82
Melting Point: 244-248°
MDL No.: MFCD00011813
Formula:
C₂₁H₂₀ClOP Pto. de fusión: 244…248 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011813 Núm. CAS: 1235-21-8 EINECS: 214-974-1 |