TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina clorhidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: TCEP HCl
363830010 363830100
ACRO363830010EA 103 EUR
ACRO363830010 ACRO363830100
TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina clorhidrato 98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Formula: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286.65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00145469
Núm. CAS: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (50mg/ml water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥97.5 %