TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
TCEP HCl
40587.02
40587.04
40587.09
40587.02EA
56.1
EUR
40587.02
40587.04
40587.09
TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina clorhidrato ≥98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Purity: 98%
CAS No.: 51805-45-9
Molecular Formula: C9H15O6P.HCl
Formula Weight: 286.65
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 177-178°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,9085
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00145469
Reducing agent, specific for disulfides
Formula:
C₉H₁₆ClO₆P MW: 286.65 g/mol Pto. de fusión: 177…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145469 Núm. CAS: 51805-45-9 UN: 3261 ADR: 8 II |