TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina clorhidrato ≥99% grado biotecnología
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: TCEP HCl
K831-10GEA 734 EUR
K831-10G K831-2G
TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina clorhidrato ≥99% grado biotecnología
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Formula: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286.65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00145469
Núm. CAS: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (TLC) >99%
Solubility (50 mg/ml, water) pass