Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H27428.03
H27428.14
H27428.03EA
42.6
EUR
H27428.03
H27428.14
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate ≥99%
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Purity: 99%
CAS No.: 58656-04-5
Molecular Formula: C18H34P·BF4
Formula Weight: 368.25
Melting Point: 166-170°
MDL No.: MFCD03840580
Formula:
C₁₈H₃₄BF₄P MW: 368,24 g/mol Pto. de fusión: 166…170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03840580 Núm. CAS: 58656-04-5 |