Cloruro difenilfosfínico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
ACRO212960100EA 68.8 EUR
ACRO212960100 ACRO212960500
Cloruro difenilfosfínico 98%
Cloruro difenilfosfínico
Formula: C₁₂H₁₀ClOP
MW: 236,63 g/mol
Pto. Ebullición: 222 °C (16 mmHg)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002077
Núm. CAS: 1499-21-4
EINECS: 216-107-2
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %