Ácido difenilfosfínico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
148710050 148710250
ACRO148710050EA 56.1 EUR
ACRO148710050 ACRO148710250
Ácido difenilfosfínico 99%
Ácido difenilfosfínico
Formula: C₁₂H₁₁O₂P
MW: 218,19 g/mol
Pto. de fusión: 193…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002132
Núm. CAS: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 196 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %