Ácido difenilfosfínico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11563.06
A11563.14
A11563.22
A11563.06EA
53.9
EUR
A11563.06
A11563.14
A11563.22
Ácido difenilfosfínico ≥99%
Ácido difenilfosfínico
Purity: 99%
CAS No.: 1707-03-5
Molecular Formula: C12H11O2P
Formula Weight: 218.19
Melting Point: 193-197°
Beilstein Reference: 2804567
Formula:
C₁₂H₁₁O₂P Pto. de fusión: 193…197 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002132 Núm. CAS: 1707-03-5 EINECS: 216-948-5 |