Ácido difenilfosfínico
Proveedor: Cayman Chemical
10011337-10 10011337-100 10011337-50 10011337-250
CAYM10011337-10EA 83.6 EUR
CAYM10011337-10 CAYM10011337-100 CAYM10011337-50 CAYM10011337-250
Ácido difenilfosfínico
Ácido difenilfosfínico
Formula: C₁₂H₁₁O₂P
Número MDL: MFCD00002132
Núm. CAS: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5