(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98%, ee 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-2-Tetrahydrofuroic acid
L19410.03
L19410.06
L19410.14
L19410.03EA
42.6
EUR
L19410.03
L19410.06
L19410.14
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98%, ee 98%
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 87392-05-0
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 139°(282°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 244°
Beilstein Reference: 4658739
Optical Rotation: +4° (c=1 in methanol)
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00211271
Formula:
C₅H₈O₃ MW: 116,12 g/mol Pto. Ebullición: 244 °C Densidad: 1,213 Pto. de inflamación: 139 °C (282 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00211271 Núm. CAS: 87392-05-0 UN: 3265 ADR: 8,III |