Purina-2,6-diildiamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
A15649.03
A15649.06
A15649.03EA
32.5
EUR
A15649.03
A15649.06
Purina-2,6-diildiamina 98%
Purina-2,6-diildiamina
Purity: 98%
CAS No.: 1904-98-9
Molecular Formula: C5H6N6
Formula Weight: 150.14
Melting Point: ca 302°
Beilstein Reference: 9624
Merck Reference: 14,2985
MDL No.: MFCD00213668
Formula:
C₅H₆N₆ MW: 150,14 g/mol Pto. de fusión: ∼ 302 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00213668 Núm. CAS: 1904-98-9 EINECS: 217-605-2 Índice Merck: 14,2985 |