2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22594.03
B22594.06
B22594.14
B22594.03EA
87.6
EUR
B22594.03
B22594.06
B22594.14
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid ≥98%
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6813-38-3
Molecular Formula: C12H8N2O4
Formula Weight: 244.21
Melting Point:
Formula:
C₁₂H₈N₂O₄ Pto. de fusión: >310 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015430 Núm. CAS: 6813-38-3 |