VWR®, Streptavidin (from Streptomyces avidinii)
Proveedor: VWR Chemicals
E497-1MGEA
0
EUR
E497-1MG
E497-5MG
VWR®, Streptavidin (from Streptomyces avidinii)
Proteínas y Péptidos
Una proteina tetramérica de 60 kDa que exhibe alta afinidad de unión con la biotina. Capaz de unir una molécula de biotina con cada subunidad, la estreptavidina es útl en cromatografía de afinidad, ELISA, inmunohistoquímica y Western Blotting.
- Palabra de advertencia: Peligro
- Símbolo GHS: GHS08