(±)-Bromuro de tetrahidrofurfurilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15192.06
A15192.09
A15192.18
A15192.06EA
30
EUR
A15192.06
A15192.09
A15192.18
(±)-Bromuro de tetrahidrofurfurilo 95%
(±)-Bromuro de tetrahidrofurfurilo
Purity: 95%
CAS No.: 1192-30-9
Molecular Formula: C5H9BrO
Formula Weight: 165.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 102717
MDL No.: MFCD00016894
Formula:
C₅H₉BrO Pto. Ebullición: 169…171 °C Densidad: 1,452 Pto. de inflamación: 61 °C (142 °F) |
Número MDL:
MFCD00016894 Núm. CAS: 1192-30-9 EINECS: 214-750-3 |