(±)-Tetrahidrofurfurilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
157820050 157821000 157825000
ACRO157820050EA 28.3 EUR
ACRO157820050 ACRO157821000 ACRO157825000
(±)-Tetrahidrofurfurilamina 97%
(±)-Tetrahidrofurfurilamina
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 153…154 °C (744 mmHg)
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005373
Núm. CAS: 4795-29-3
EINECS: 225-351-9
UN: 2943
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %