Carbenicilina, sal disódica
Proveedor: PanReac AppliChem
|
Peligro
|
Sinónimos:
NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
A1491.0005
A1491.0010
A1491.0005EA
151
EUR
A1491.0005
A1491.0010
Carbenicilina, sal disódica
Carbenicillin disodium salt
Formula:
C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na MW: 422.363 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00077683 Núm. CAS: 4800-94-6 EINECS: 225-360-8 |