Cloruro de 3-metilamino-7-dimetilaminofenotiazin-5-io
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: C.I. 52010, N,N,N′-Trimethylthionin, Azure B, Trimethylthionine chloride, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Methylene Azur B
A17508.06 A17508.14 A17508.22
A17508.06EA 69.8 EUR
A17508.06 A17508.14 A17508.22
Cloruro de 3-metilamino-7-dimetilaminofenotiazin-5-io
Cloruro de 3-metilamino-7-dimetilaminofenotiazin-5-io
CAS No.: 531-55-5 Molecular Formula: C15H16ClN3S Formula Weight: 305.83 Odour: Odourless Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 3922630 Merck Reference: 14,6058 MDL No.: MFCD00011935
Formula: C₁₅H₁₆ClN₃S
MW: 305,83 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 205 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011935
Núm. CAS: 531-55-5
EINECS: 208-511-2
Índice Merck: 14,6058