Cloruro de 3-metilamino-7-dimetilaminofenotiazin-5-io ≥89% (dye content), certified by the Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
A4043-25G A4043-5G
A4043-25GEA 603 EUR
A4043-25G A4043-5G
Cloruro de 3-metilamino-7-dimetilaminofenotiazin-5-io ≥89% (dye content), certified by the Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Cloruro de 3-metilamino-7-dimetilaminofenotiazin-5-io
Formula: C₁₅H₁₆ClN₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011935
Núm. CAS: 531-55-5
EINECS: 208-511-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=600ef5cf3e062a4a587e204a7525059448b68bb0&vid=8472fabd8cb28ce018854ce4ca2ef091bb7e36ab&prid=web&clid=SAPDAM