1,2,4-Triazina-3,5-diol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
A14389.14 A14389.06
A14389.14EA 202 EUR
A14389.14 A14389.06
1,2,4-Triazina-3,5-diol ≥98%
1,2,4-Triazina-3,5-diol
Purity: 98% CAS No.: 461-89-2 Molecular Formula: C3H3N3O2 Formula Weight: 113.08 Melting Point: 274-282° Beilstein Reference: 116472
Formula: C₃H₃N₃O₂
MW: 113.08 g/mol
Pto. de fusión: 274…282 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006456
Núm. CAS: 461-89-2
EINECS: 207-318-0