1,2,4-Triazina-3,5-diol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41156.0005 8.41156.0025
8.41156.0005EA 80.3 EUR
8.41156.0005 8.41156.0025
1,2,4-Triazina-3,5-diol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triazina-3,5-diol
Formula: C₃H₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006456
Núm. CAS: 461-89-2
EINECS: 207-318-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 274 - 275 °C
Molar Mass 113.07 g/mol
Synonyms 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
Hill Formula C3H3N3O2