(±)-Tetrahydro-2-furoic acid 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, 2-Tetrahydrofuran Carboxylic Acid
263141000 263145000 263140250
ACRO263141000EA 118 EUR
ACRO263141000 ACRO263145000 ACRO263140250
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid 98+%
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid
Formula: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Pto. Ebullición: 128…129 °C (13 mmHg)
Densidad: 1,17 g/cm³
Pto. de inflamación: 139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022473
Núm. CAS: 16874-33-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %