(±)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22927.14
B22927.22
B22927.14EA
49.9
EUR
B22927.14
B22927.22
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥97%
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 16874-33-2
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 139°(282°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Pungent
Boiling Point: 244°
Beilstein Reference: 109671
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00022473
Formula:
C₅H₈O₃ Pto. Ebullición: 244 °C Densidad: 1,213 Pto. de inflamación: 139 °C (282 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022473 Núm. CAS: 16874-33-2 UN: 3265 ADR: 8,III |