Methyl green zinc chloride salt, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
198080-10G
198080-50G
198080-10GEA
234
EUR
198080-10G
198080-50G
Methyl green zinc chloride salt, Sigma-Aldrich®
Methyl green zinc chloride salt
Formula:
C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151094 Núm. CAS: 7114-03-6 EINECS: 230-415-4 |