Verde brillante
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12801.14
A12801.22
A12801.14EA
23.7
EUR
A12801.14
A12801.22
Verde brillante
Hidrogenosulfato de [4-[4-(dietilamino)bencidrilen]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamonio
CAS No.: 633-03-4
Molecular Formula: C27H34N2O4S
Formula Weight: 482.65
Melting Point: 210° dec.
Beilstein Reference: 3901207
Merck Reference: 14,1374
MDL No.: MFCD00011880
Formula:
C₂₇H₃₄N₂O₄S Pto. de fusión: 210 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011880 Núm. CAS: 633-03-4 EINECS: 211-190-1 Índice Merck: 14,1374 |